Jet-Notduschkopf G1 , d=88 mm, H=83 mm, ca. 80l/min bei 1 bar, Kunststoff schwarz, selbstentleerend, EN 15154-1 shower head G1 Jet for body showers, d=78mm, H=69mm, 80l/min at 1bar, PPO plastic black, self-draining, EN 15154-1 1 * 1 items
Supplier: BROEN-LAB
Jet-Notduschkopf G1 , d=88 mm, H=83 mm, ca. 80l/min bei 1 bar, Kunststoff schwarz, selbstentleerend, EN 15154-1 shower head G1 Jet for body showers, d=78mm, H=69mm, 80l/min at 1bar, PPO plastic black, self-draining, EN 15154-1 1 * 1 items