Eye Wash Koffer (Leer) 1 St. Einsatz für Eye Wash-Koffer 1 St. Transparentes Klebeband 80 cm Cederroth Eye Wash 500 ml 5 St. Größe (B x T x H): 430 x 103x 318 mm Gewicht (voller Koffer): 3925 g Material Eye Wash Koffer: Leerer Eye Wash Koffer: Halbtr 1 * 1 items
Supplier: ORKLA CARE
Eye Wash Koffer (Leer) 1 St. Einsatz für Eye Wash-Koffer 1 St. Transparentes Klebeband 80 cm Cederroth Eye Wash 500 ml 5 St. Größe (B x T x H): 430 x 103x 318 mm Gewicht (voller Koffer): 3925 g Material Eye Wash Koffer: Leerer Eye Wash Koffer: Halbtr 1 * 1 items