Milk butyrometer Original Gerber 0 - 7 % : 0.1, 10-er Pack Mattschild auf Birne, Glatthals, ohne Stopfen, für Milchmengen von 10.73 - 11 ml. Gefertigt nach ISO-Norm 488 IDF 105. 1 * 1 items
Supplier: Gerber Instruments AG
Milk butyrometer Original Gerber 0 - 7 % : 0.1, 10-er Pack Mattschild auf Birne, Glatthals, ohne Stopfen, für Milchmengen von 10.73 - 11 ml. Gefertigt nach ISO-Norm 488 IDF 105. 1 * 1 items