4-Chloropyridine-N-oxide
Supplier: Molekula
M33671692
MOLEM33671692EA 0 EUR
MOLEM33671692
4-Chloropyridine-N-oxide
4-Chloropyridine N-oxide
Formula: C₅H₄ClNO
MDL Number: MFCD00047425
CAS Number: 1121-76-2
EINECS: 214-336-2