2-Iodopyrazine, Sigma-Aldrich®
Supplier: Merck
513164-5G
SIAL513164-5GEA 48.7 EUR
SIAL513164-5G
2-Iodopyrazine, Sigma-Aldrich®
2-Iodopyrazine
Formula: C₄H₃IN₂
MW: 205.99 g/mol
MDL Number: MFCD01319019
CAS Number: 32111-21-0