Benzo[b]thiophene-3-carboxaldehyde, Sigma-Aldrich®
Supplier: Merck
Synonyms:
Benzo[b]thiophene-3-carbaldehyde
494968-1G
494968-5G
SIAL494968-1GEA
27.1
EUR
SIAL494968-1G
SIAL494968-5G
Benzo[b]thiophene-3-carboxaldehyde, Sigma-Aldrich®
Benzo[b]thiophene-3-carboxaldehyde
Formula:
C₉H₆OS MW: 162.2083 g/mol |
MDL Number:
MFCD00052376 CAS Number: 5381-20-4 |