2-Methoxy-5-methylbenzonitrile, Sigma-Aldrich®
Supplier: Merck
642908-1G 642908-5G
SIAL642908-1GEA 62.9 EUR
SIAL642908-1G SIAL642908-5G
2-Methoxy-5-methylbenzonitrile, Sigma-Aldrich®
2-Methoxy-5-methylbenzonitrile
Formula: C₉H₉NO
MW: 147.1700 g/mol
MDL Number: MFCD03425693
CAS Number: 53078-70-9