5-Chloro-2-benzoxazolinone, Sigma-Aldrich®
Supplier: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
C4397-100G
C4397-25G
SIALC4397-100GEA
238
EUR
SIALC4397-100G
SIALC4397-25G
5-Chloro-2-benzoxazolinone, Sigma-Aldrich®
5-Chloro-2-benzoxazolinone
Formula:
C₇H₄ClNO₂ |
MDL Number:
MFCD00005717 CAS Number: 95-25-0 EINECS: 202-403-9 |