2-Isopropyl-6-methylaniline
Supplier: Thermo Scientific
SB01256.1 SB01256.10 SB01256.50
MAYBSB01256.1EA 0 EUR
MAYBSB01256.1 MAYBSB01256.10 MAYBSB01256.50
2-Isopropyl-6-methylaniline
2-Isopropyl-6-methylaniline
Formula: C₁₀H₁₅N
MW: 149.2328 g/mol
MDL Number: MFCD00007746
CAS Number: 5266-85-3
EINECS: 226-083-5