Estradiol
Supplier: Cayman Chemical
Synonyms:
beta-Estradiol, 17β-Estradiol
10006315-500
10006315-1
10006315-5
10006315-10
CAYM10006315-500EA
27
EUR
CAYM10006315-500
CAYM10006315-1
CAYM10006315-5
CAYM10006315-10
Estradiol
Estradiol
Formula:
C₁₈H₂₄O₂ MW: 272.39 g/mol |
MDL Number:
MFCD00003693 CAS Number: 50-28-2 EINECS: 200-023-8 |