Estradiol, Sigma-Aldrich®
Supplier: Merck
Synonyms:
beta-Estradiol, 17β-Estradiol
MQ200
E8875-1G
E8875-100G
E8875-250MG
E8875-25G
E8875-5G
SIALE8875-1GEA
89.7
EUR
SIALE8875-1G
SIALE8875-100G
SIALE8875-250MG
SIALE8875-25G
SIALE8875-5G
Estradiol, Sigma-Aldrich®
Estradiol
Formula:
C₁₈H₂₄O₂ MW: 272.39 g/mol |
MDL Number:
MFCD00003693 CAS Number: 50-28-2 EINECS: 200-023-8 |