3-(2,4-Dichlorophenyl)isoxazole
Supplier: Thermo Scientific
SEW05782.1
SEW05782.10
SEW05782.50
MAYBSEW05782.1EA
0
EUR
MAYBSEW05782.1
MAYBSEW05782.10
MAYBSEW05782.50
3-(2,4-Dichlorophenyl)isoxazole
3-(2,4-Dichlorophenyl)isoxazole
Formula:
C₉H₅Cl₂NO |
CAS Number:
260973-78-2 |