N-(2-Bromoethyl)-2,4-dichlorobenzenesulphonamide
Supplier: Thermo Scientific
BTB09486.250 BTB09486.1
MAYBBTB09486.250EA 0 EUR
MAYBBTB09486.250 MAYBBTB09486.1
N-(2-Bromoethyl)-2,4-dichlorobenzenesulphonamide
N-(2-Bromoethyl)-2,4-dichlorobenzenesulphonamide
Formula: C₈H₈BrCl₂NO₂S
CAS Number: 680579-43-5