2,3,5,6-Tetrachloroisonicotinonitrile 2-(4-Formylphenyl)isonicotinonitrile
Supplier: Thermo Scientific
RH01803.250 RH01803.1
MAYBRH01803.250EA 0 EUR
MAYBRH01803.250 MAYBRH01803.1
2,3,5,6-Tetrachloroisonicotinonitrile 2-(4-Formylphenyl)isonicotinonitrile
2,3,5,6-Tetrachloroisonicotinonitrile 2-(4-Formylphenyl)isonicotinonitrile
Formula: C₆Cl₄N₂
CAS Number: 16297-06-6