3-(Benzyloxy)-4,5-dimethoxybenzaldehyde
Supplier: Thermo Scientific
BTB13918.250 BTB13918.1
MAYBBTB13918.250EA 0 EUR
MAYBBTB13918.250 MAYBBTB13918.1
3-(Benzyloxy)-4,5-dimethoxybenzaldehyde
3-(Benzyloxy)-4,5-dimethoxybenzaldehyde
Formula: C₁₆H₁₆O₄
CAS Number: 57230-04-3