3-(Cyclopentyloxy)-4-methoxybenzonitrile
Supplier: Thermo Scientific
KM09290.250 KM09290.1
MAYBKM09290.250EA 0 EUR
MAYBKM09290.250 MAYBKM09290.1
3-(Cyclopentyloxy)-4-methoxybenzonitrile
3-(Cyclopentyloxy)-4-methoxybenzonitrile
Formula: C₁₃H₁₅NO₂
CAS Number: 159783-16-1