N,N-Dimethyl-2,3-dichloroaniline
Supplier: Thermo Scientific
SEW05704.1
SEW05704.10
SEW05704.50
MAYBSEW05704.1EA
0
EUR
MAYBSEW05704.1
MAYBSEW05704.10
MAYBSEW05704.50
N,N-Dimethyl-2,3-dichloroaniline
N,N-Dimethyl-2,3-dichloroaniline
Formula:
C₈H₉Cl₂N |
CAS Number:
58566-65-7 |