N-Fmoc-β-alanine, Sigma-Aldrich®
Supplier: Merck
Synonyms: Fmoc-β-Ala-OH P, Fmoc-β-Ala-p-alkoxybenzyl alcohol, N-Fmoc-beta-alanine, N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-beta-alanine
47587-25G-F 47587-5G-F
SIAL47587-25G-FEA 154 EUR
SIAL47587-25G-F SIAL47587-5G-F
N-Fmoc-β-alanine, Sigma-Aldrich®
N-Fmoc-β-alanine
Formula: C₁₈H₁₇NO₄
MW: 311.3 g/mol
MDL Number: MFCD00063328
CAS Number: 35737-10-1