5,5'-Bis(tributylstannyl)-2,2'-bithiophene, Sigma-Aldrich®
Supplier: Merck
Danger
717614-1G 717614-5G
SIAL717614-1GEA 128 EUR
SIAL717614-1G SIAL717614-5G
5,5'-Bis(tributylstannyl)-2,2'-bithiophene, Sigma-Aldrich®
5,5'-Bis(tributylstannyl)-2,2'-bithiophene
Formula: C₃₂H₅₈S₂Sn₂
MDL Number: MFCD01319063
CAS Number: 171290-94-1