(S)-(+)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidine, Sigma-Aldrich®
Supplier: Merck
Synonyms: (S)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidine
277053-500MG 277053-5G
SIAL277053-500MGEA 99.4 EUR
SIAL277053-500MG SIAL277053-5G
(S)-(+)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidine, Sigma-Aldrich®
(S)-(+)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidine
Formula: C₆H₁₃NO
MW: 115.18 g/mol
MDL Number: MFCD00010408
CAS Number: 63126-47-6