3,4-Dimethylthiophene
Supplier: Thermo Scientific
SEW02820.250 SEW02820.1
MAYBSEW02820.250EA 0 EUR
MAYBSEW02820.250 MAYBSEW02820.1
3,4-Dimethylthiophene
3,4-Dimethylthiophene
Formula: C₆H₈S
MDL Number: MFCD01764731
CAS Number: 632-15-5