Pyrazinamide 98%
Supplier: Thermo Scientific
J66822.09EA 52.9 EUR
J66822.09 J66822.14 J66822.22
Pyrazinamide 98%
Pyrazinamide
Formula: C₅H₅N₃O
MW: 123,11 g/mol
Melting Pt: 189…191 °C
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
MDL Number: MFCD00006132
EINECS: 202-717-6
Merck Index: 14,7956