Molecular sieve A5 (0.5 nm, 5 Å)
Supplier: Roth Carl
8475.1 8475.2
ROTH8475.1EA 41.1 EUR
ROTH8475.1 ROTH8475.2
Molecular sieve A5 (0.5 nm, 5 Å)
Molecular sieve A5 (0.5 nm, 5 Å)
MDL Number: MFCD00131613
CAS Number: 69912-79-4