N,N-Dimethyl-1,4-phenylenediammonium dichloride 98%
Supplier: Thermo Scientific
|
|
A10343.22EA
266
EUR
A10343.22
A10343.36
A10343.14
N,N-Dimethyl-1,4-phenylenediammonium dichloride 98%
N,N-Dimethyl-1,4-phenylenediammonium dichloride
Formula:
(CH₃)₂NC₆H₄NH₂·2HCl MW: 209,12 g/mol Melting Pt: 212 °C (dec.) |
MDL Number:
MFCD00012991 UN: 2811 ADR: 6.1,II Merck Index: 13,03280 |