Bromoacetyl chloride, Sigma-Aldrich®
Supplier: Merck
16120-100ML 16120-25ML
SIAL16120-100MLEA 257 EUR
SIAL16120-100ML SIAL16120-25ML
Bromoacetyl chloride, Sigma-Aldrich®
Bromoacetyl chloride
Formula: BrCH₂COOCl
MDL Number: MFCD00000724
CAS Number: 22118-09-8
EINECS: 244-790-7
UN: 3265
ADR: 8,II