Di-tert-butyl pyrocarbonate
Supplier: Molekula
MOLE62638603-100GEA 124 EUR
MOLE62638603-100G
Di-tert-butyl pyrocarbonate
Di-tert-butyl pyrocarbonate
Formula: C₁₀H₁₈O₅
MW: 218,25 g/mol
Boiling Pt: 235 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 20…23 °C
Density: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 37 °C
MDL Number: MFCD00008805
UN: 2930
ADR: 6.1,I
https://si.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/69/20/2296920.jpg