Butyl propionate
Supplier: EHRENSTORFER GMBH
EHERC16493400EA
42.2
EUR
EHERC16493400
Butyl propionate
Butyl propionate
Formula:
C₇H₁₄O₂ MW: 130,19 g/mol Boiling Pt: 145 °C (1013 hPa) Melting Pt: –90 °C Density: 0,88 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00009448 ADR: 3,III |