Disodium oxalate
Supplier: Molekula
MOLE37145065-1KGEA 173 EUR
MOLE37145065-1KG
Disodium oxalate
Disodium oxalate
Formula: Na₂C₂O₄
MW: 134 g/mol
Melting Pt: 250…270 °C
Density: 2,27 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00012465
CAS Number: 62-76-0
Merck Index: 13,08723