4-Nitrophenyl chloroformate, Sigma-Aldrich®
Supplier: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ200
160210-100G 160210-25G 160210-5G
SIAL160210-100GEA 499 EUR
SIAL160210-100G SIAL160210-25G SIAL160210-5G
4-Nitrophenyl chloroformate, Sigma-Aldrich®
4-Nitrophenyl chloroformate
Formula: C₇H₄ClNO₄
MW: 201.57 g/mol
Boiling Pt: 159 °C (19 mmHg)
Melting Pt: 78…81 °C
MDL Number: MFCD00007321
CAS Number: 7693-46-1
EINECS: 231-706-9
UN: 3261
ADR: 8 II