3-Buten-1-ol, Sigma-Aldrich®
Supplier: Merck
Synonyms: But-3-en-1-ol, 4-Hydroxy-1-butene
496839-100G 496839-1KG 496839-25G
SIAL496839-100GEA 340 EUR
SIAL496839-100G SIAL496839-1KG SIAL496839-25G
3-Buten-1-ol, Sigma-Aldrich®
3-Buten-1-ol
Formula: C₄H₈O
MW: 72.11 g/mol
MDL Number: MFCD00002959
CAS Number: 627-27-0