1-Bromo-2-butyne, Sigma-Aldrich®
Supplier: Merck
MQ100
427292-1G 427292-5G
SIAL427292-1GEA 27.4 EUR
SIAL427292-1G SIAL427292-5G
1-Bromo-2-butyne, Sigma-Aldrich®
1-Bromo-2-butyne
Formula: C₄H₅Br
MW: 132.99 g/mol
MDL Number: MFCD00190233
CAS Number: 3355-28-0
UN: 1993
ADR: 3 III