1,2,4,5-Tetrabromobenzene, Sigma-Aldrich®
Supplier: Merck
|
Warning
|
278343-100G
278343-25G
SIAL278343-100GEA
337
EUR
SIAL278343-100G
SIAL278343-25G
1,2,4,5-Tetrabromobenzene, Sigma-Aldrich®
1,2,4,5-Tetrabromobenzene
Formula:
C₆H₂Br₄ MW: 393.7 g/mol |
MDL Number:
MFCD00000063 CAS Number: 636-28-2 EINECS: 211-253-3 |