1-Bromo-4-(difluoromethoxy)benzene
Supplier: Thermo Scientific
TL00753.1 TL00753.10
MAYBTL00753.1EA 0 EUR
MAYBTL00753.1 MAYBTL00753.10
1-Bromo-4-(difluoromethoxy)benzene
1-Bromo-4-(difluoromethoxy)benzene
Formula: C₇H₅BrF₂O
MDL Number: MFCD00221465
CAS Number: 5905-69-1