3,4-Dichlorobenzamide
Supplier: Thermo Scientific
TL00384.1 TL00384.10
MAYBTL00384.1EA 0 EUR
MAYBTL00384.1 MAYBTL00384.10
3,4-Dichlorobenzamide
3,4-Dichlorobenzamide
Formula: C₇H₅Cl₂NO
MDL Number: MFCD00053009
CAS Number: 2670-38-4