3,5-Dichlorobenzamide
Supplier: Thermo Scientific
TL00896.1
TL00896.10
TL00896.50
MAYBTL00896.1EA
0
EUR
MAYBTL00896.1
MAYBTL00896.10
MAYBTL00896.50
3,5-Dichlorobenzamide
3,5-Dichlorobenzamide
Formula:
C₇H₅Cl₂NO |
MDL Number:
MFCD00057644 CAS Number: 5980-23-4 |