3,4-Dichlorobenzhydrazide
Supplier: Thermo Scientific
TL00776DA TL00776EA
MAYBTL00776DAEA 0 EUR
MAYBTL00776DA MAYBTL00776EA
3,4-Dichlorobenzhydrazide
3,4-Dichlorobenzhydrazide
Formula: C₇H₆Cl₂N₂O
MDL Number: MFCD00017057
CAS Number: 28036-91-1