2-Chloro-4-fluorobenzamide
Supplier: Thermo Scientific
TL00229.1
TL00229.10
MAYBTL00229.1EA
0
EUR
MAYBTL00229.1
MAYBTL00229.10
2-Chloro-4-fluorobenzamide
2-Chloro-4-fluorobenzamide
Formula:
C₇H₅ClFNO |
MDL Number:
MFCD00042531 CAS Number: 88578-90-9 |