1,3-Difluoro-4-nitrobenzene, Sigma-Aldrich®
Supplier: Merck
Synonyms:
2,4-Difluoro-1-nitrobenzene, 2,4-Difluoronitrobenzene
MQ100
233226-100G
233226-25G
SIAL233226-100GEA
107
EUR
SIAL233226-100G
SIAL233226-25G
1,3-Difluoro-4-nitrobenzene, Sigma-Aldrich®
1,3-Difluoro-4-nitrobenzene
Formula:
C₆H₃F₂NO₂ MW: 159.09 g/mol Boiling Pt: 203 Melting Pt: 10 Density: 1.4571 g/cm³ (14 °C) |
MDL Number:
MFCD00007050 CAS Number: 446-35-5 EINECS: 207-167-0 UN: 2810 ADR: 6.1 III |