3-Chloro-4-hydroxybenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
Supplier: Merck
644188-1G 644188-5G
SIAL644188-1GEA 34.5 EUR
SIAL644188-1G SIAL644188-5G
3-Chloro-4-hydroxybenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
3-Chloro-4-hydroxybenzaldehyde
Formula: C₇H₅ClO₂
MW: 156.57 g/mol
Boiling Pt: 251
Melting Pt: 133…134 °C
Density: 1.0404 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00016981
CAS Number: 2420-16-8