2',5'-Dichloroacetophenone, Sigma-Aldrich®
Supplier: Merck
183199-10G 183199-50G
SIAL183199-10GEA 58.4 EUR
SIAL183199-10G SIAL183199-50G
2',5'-Dichloroacetophenone, Sigma-Aldrich®
2',5'-Dichloroacetophenone
Formula: C₈H₆Cl₂O
MW: 189.04 g/mol
Boiling Pt: 56…58 °C (0.09 mmHg)
Melting Pt: 14 °C
Density: 1.352 g/cm³ (17.5 °C)
MDL Number: MFCD00000607
CAS Number: 2476-37-1
EINECS: 219-605-8