ω,2,4-Trichloroacetophenone
Supplier: EHRENSTORFER GMBH
EHERC17690000EA 49.6 EUR
EHERC17690000
ω,2,4-Trichloroacetophenone
ω,2,4-Trichloroacetophenone
Formula: C₈H₅Cl₃O
MW: 223,49 g/mol
Boiling Pt: 292 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 58…60 °C
UN: 2923
ADR: 8,III