2,5-Dichlorobenzylamine
Supplier: Thermo Scientific
Danger
TL00182DA TL00182EA
MAYBTL00182DAEA 0 EUR
MAYBTL00182DA MAYBTL00182EA
2,5-Dichlorobenzylamine
2,5-Dichlorobenzylamine
Formula: C₇H₇Cl₂N
Boiling Pt: 124…126 °C (13 mmHg)
Density: 1.2334 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00052391
CAS Number: 10541-69-2
UN: 2922
ADR: 8,III