3,4-Xylenol
Supplier: EHRENSTORFER GMBH
EHERC12734000EA 48.4 EUR
EHERC12734000
3,4-Xylenol
3,4-Xylenol
Formula: C₈H₁₀O
MW: 122,17 g/mol
Boiling Pt: 227 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 62…65 °C
Density: 1,023 g/cm³ (17 °C)
MDL Number: MFCD00002304
UN: 2261
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,10215