2,4,6-Tri-tert-butylaniline, Sigma-Aldrich®
Supplier: Merck
Warning
Synonyms: 2,4,6-Tris(tert-butyl)aniline
223050-1G 223050-5G
SIAL223050-1GEA 35.9 EUR
SIAL223050-1G SIAL223050-5G
2,4,6-Tri-tert-butylaniline, Sigma-Aldrich®
2,4,6-Tri-tert-butylaniline
Formula: C₁₈H₃₁N
MW: 261.45 g/mol
Boiling Pt: 302 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 145 °C
Density: 0.991 g/cm³ (19.85 °C)
MDL Number: MFCD00011645
CAS Number: 961-38-6
EINECS: 213-507-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III