7-Methoxycoumarin, Sigma-Aldrich®
Supplier: Merck
Synonyms: 7-Methoxy-2-benzopyrone, 7-Methoxy-2H-chromen-2-one
64951-100MG 64951-500MG
SIAL64951-100MGEA 204 EUR
SIAL64951-100MG SIAL64951-500MG
7-Methoxycoumarin, Sigma-Aldrich®
7-Methoxycoumarin
Formula: C₁₀H₈O₃
MW: 176.17 g/mol
Boiling Pt: 320 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 71 °C
Density: 1.36 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00006876
CAS Number: 531-59-9
EINECS: 208-513-3