2-Methylquinoxaline, Sigma-Aldrich®
Supplier: Merck
Warning
MQ300
W511609-1KG W511609-5KG W511609-SAMPLE
SIALW511609-1KGEA 1080 EUR
SIALW511609-1KG SIALW511609-5KG SIALW511609-SAMPLE
2-Methylquinoxaline, Sigma-Aldrich®
2-Methylquinoxaline
Formula: C₉H₈N₂
MW: 144.18 g/mol
Boiling Pt: 245
Density: 1.11 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00006727
CAS Number: 7251-61-8
EINECS: 230-664-9