2,5-Dimethylfuran, Sigma-Aldrich®
Supplier: Merck
SIAL177717-25MLEA 48.9 EUR
SIAL177717-25ML SIAL177717-100ML
2,5-Dimethylfuran, Sigma-Aldrich®
2,5-Dimethylfuran
Formula: C₆H₈O
MW: 96,13 g/mol
Boiling Pt: 92 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –62 °C
Density: 0,903 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00003250
UN: 3271
ADR: 3,II