Hexabutylditin, Sigma-Aldrich®
Supplier: Merck
Danger
Synonyms: Hexa-n-butylditin, Hexabutyldistannane, Bis(tributyltin)
M-Clarity™ quality level = MQ100
251127-10G 251127-50G
SIAL251127-10GEA 71.4 EUR
SIAL251127-10G SIAL251127-50G
Hexabutylditin, Sigma-Aldrich®
Hexabutylditin
Formula: C₂₄H₅₄Sn₂
MW: 580.11 g/mol
Boiling Pt: 160 °C (0.8 hPa)
Density: 1.162 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009417
CAS Number: 813-19-4
EINECS: 212-383-3
UN: 2788
ADR: 6.1,III