Tributylphosphine, Sigma-Aldrich®
Supplier: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
T49484-25ML T49484-5ML
SIALT49484-25MLEA 195 EUR
SIALT49484-25ML SIALT49484-5ML
Tributylphosphine, Sigma-Aldrich®
Tributylphosphine
Formula: C₁₂H₂₇P
Boiling Pt: 240 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –65 °C
Density: 0.8165 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 40 °C
MDL Number: MFCD00009462
CAS Number: 998-40-3
EINECS: 213-651-2
UN: 3254
ADR: 4.2,I