Indole-4-carbonitrile, Sigma-Aldrich®
Supplier: Merck
|
Warning
|
Synonyms:
4-Cyano-1H-indole, 1H-Indole-4-carbonitrile, 4-Cyanoindole
MQ100
645532-1G
645532-5G
SIAL645532-1GEA
38.5
EUR
SIAL645532-1G
SIAL645532-5G
Indole-4-carbonitrile, Sigma-Aldrich®
Indole-4-carbonitrile
Formula:
C₉H₆N₂ MW: 142.16 g/mol |
MDL Number:
MFCD00152045 CAS Number: 16136-52-0 |